Kluczowe dokumenty
808600
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 8 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
wielkość porów:
10 μm
Materiały
Pyrex frit
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08600
16104
metody
LPLC: suitable
wielkość porów
10 μm
kompatybilność
Tosoh 8 mm ID Glass TSKgel Columns
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)