Kluczowe dokumenty
813998
Endfitting with fixed 1 μm frit
stainless steel, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
wielkość porów:
1 μm
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 13998
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
1 μm
kompatybilność
Tosoh TSKgel® NPR columns
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)