Kluczowe dokumenty
808095
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 7.8 mm I.D. stainless steel TSKgel® Columns
stainless steel, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
wielkość porów:
2 μm
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08095
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
2 μm
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)