Kluczowe dokumenty
818254
Endfitting w/ Fixed 1 μm Frit for TSKgel® SuperH Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
wielkość porów:
1 μm
Materiały
fitting (fluorocarbon)
stainless steel frit
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18254
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
1 μm
kompatybilność
Tosoh TSKgel Super H columns
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)