Kluczowe dokumenty
Z227323
Supelco® Precolumn Filter
Direct-connect, PEEK
Synonim(y):
TM=["Supelco"] Filtr kolumny ochronnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
PEEK
opis
starter kit
Parametry
100 °C max. temp.
5000 psi max. pressure
otwór
0.015 in.
Opis ogólny
Direct-connect; protects analytical and guard columns. Our precolumn filter can be connected directly, hand-tightened, into any HPLC column or guard column that has Valco-compatible end fittings. PEEK cap and body, 2 μm stainless steel frit. For a metal-free system, order PEEK (biocompatible) replacement frits (57430-U).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.