Key Documents
59269
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Valco compatible thread
Synonim(y):
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
10-32 Valco compatible thread
Opis ogólny
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1054 kg/cm²). For 1/16 in. tubing.
Informacje prawne
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.