818387
TSKgel® SuperQ-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18387
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
200 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 21.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)