Key Documents
843383
TSKgel® SuperQ-5PW (20) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase ammonium ion, quaternary, 20 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® SuperQ-5PW Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Postać
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43383
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
2-13
pojemność
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)