Kluczowe dokumenty
818257
TSKgel® SuperQ-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18257
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SuperQ-5PW są wypełnione porowatymi hydrofilowymi kulkami polimerowymi, które są modyfikowane silnym wymieniaczem anionowym. Otrzymany produkt wykazuje bardzo wysoką pojemność białkową. Kolumny TSKgel SuperQ-5PW są stosowane do separacji i analizy białek, oligonukleotydów i innych biologicznie aktywnych cząsteczek. Kolumny TSKgel SuperQ-5PW mają taką samą chemię szkieletu i selektywność jak masowe żywice procesowe TSKgel SuperQ-5PW (20) i (30) oraz Toyopearl SuperQ-650.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)