807161
TSKgel® SP-5PW HPLC Column
phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh SP-5PW, 07161
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)