Kluczowe dokumenty
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh SP-5PW, 07211
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
20 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)