807165
TSKgel® SP-2SW (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® SP-2SW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh SP-2SW, 07165
Parametry
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)