Kluczowe dokumenty
807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SP-SW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh SP-2SW, 07644
Parametry
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 6 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
Postać fizyczna
Shipped in methanol.
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)