Merck
719943
Sigma-Aldrich
Resomer® R 203 H, Poly(D,L-lactide)
acid terminated, Mw 18,000-24,000
Synonim(y):
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H8O4)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
amorphous
masa cząsteczkowa
Mw 18,000-24,000
ramy czasowe degradacji
<6 months
lepkość
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temp. przejścia
Tg 48-52 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Controlled release
Informacje prawne
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
Zobacz wszystko