Merck
67496-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 5 cm × 300 μm, 3.4 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
klasy chemiczne analitów
proteins
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 300 μm
powierzchnia
~15 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3.4 μm
wielkość porów
3.4 μm particle size
400 Å
pH robocze
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 7938 400 Å Protein C18 zawierają zaawansowane cząstki 4475 o wielkości 3,4 μm i porach 400 Å, które zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia wydajnej separacji większych białek. Kolumny te oferują maksymalną hydrofobowość do rozdzielania trudnych hydrofilowych i PEGylowanych białek. Cząsteczki 3,4 μm Fused-Core pozwalają na krótszy czas analizy, ale podobne ciśnienie wsteczne do w pełni porowatych cząstek C18 o średnicy 1,7 μm i średnicy 300 Å. Kolumny te mogą pracować przez długi czas pod ciśnieniem do 600 barów (9000 psi), w temperaturze do 90°C i w zakresie pH od 1 do 9.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)