Merck
769053
Sigma-Aldrich
酸素
Messer® CANGas, 99.999%
別名:
Oxygen gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2
CAS番号:
分子量:
32.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
品質水準
アッセイ
99.999%
フォーム
gas
SMILES記法
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
InChI Key
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769053-1L:
769053-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leticia Vitola Pasetto et al.
Analytical chemistry, 91(24), 15518-15524 (2019-11-19)
The quantification of ozone by SIFT-MS was investigated in conditions suitable with an industrial emission context (high ozone demand, dry air/oxygen as the manufacturing gas of the ozone generator, and high humidity levels beyond saturation at room conditions). Ozone reacts