Merck
768979
Sigma-Aldrich
エタン
Messer® CANGas, 99.95%
別名:
Ethane gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH3
CAS番号:
分子量:
30.07
Beilstein:
1730716
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.05 (vs air)
品質水準
蒸気圧
37.95 atm ( 21.1 °C)
詳細
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
アッセイ
99.95%
フォーム
gas
自己発火温度
881 °F
expl. lim.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
密度
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-211.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-135 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768979-1L:
768979-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)