Merck
Z742378
Sigma-Aldrich
CANgas outer adaptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142100
NACRES:
NA.22
品質水準
詳細
1/8′′ NPT outer adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
その他情報
Product is currently only available to our customers in Europe
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)