Merck
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
詳細
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
アッセイ
99.999%
フォーム
gas
品質
synthetic
bp
−189 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
769096-500ML:
769096-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)