Merck
596493
Sigma-Aldrich
18O2/Ar(RG) Gas Mixture
ratio (5.3 : 94.7), 99 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
99 atom % 18O
組成
ratio (5.3 : 94.7)
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
596493-VAR:
596493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)