安全性情報
596779
Sigma-Aldrich
13CO2/Nitrogen(RG)/Oxygen(RG) Gas Mixture
ratio (0.033 : 96.97 : 3), 10% 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
同位体純度
10% 13C
フォーム
gas
組成
ratio (0.033 : 96.97 : 3)
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
596779-BULK:
596779-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)