Merck
796069
Sigma-Aldrich
13CO/H2/13CO2/N2 Gas Mixture
ratio (55:20:10:15), 99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas
組成
ratio (55:20:10:15)
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
796069-VAR:
796069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)