Merck
607223
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide-18O2
99 atom % 13C, 97 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C18O2
CAS番号:
分子量:
49.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % 18O
フォーム
gas
質量シフト
M+5
SMILES記法
[18O]=[13C]=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+2,3+2
InChI Key
CURLTUGMZLYLDI-UKEFCNGDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)