Merck
617415
Sigma-Aldrich
Carbonyl-13C,18O sulfide
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C18OS
CAS番号:
分子量:
63.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
gas
質量シフト
M+3
SMILES記法
[18O]=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1,2+2
InChI Key
JJWKPURADFRFRB-RGIGPVFXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617415-VAR:
617415-250ML:
617415-BULK:
試験成績書(COA)