Merck
614076
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D5H21O3
分子量:
307.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
InChI Key
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
614076-BULK:
614076-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)