安全性情報
593141
Sigma-Aldrich
Oxygen-18O2/Nitrogen(RG) Gas Mixture
ratio (1:4), 99 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
99 atom % 18O
フォーム
gas
組成
ratio (1:4)
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
593141-VAR:
593141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)