Merck
672793
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N2 (98%)/Oxygen (RG) gas mix ratio 4:1
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15N2O2
分子量:
62.00
UNSPSCコード:
12352200
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
gas
bp
-183 °C (O2)
-196 °C (15N2)
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
672793-BULK:
672793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)