Merck
724211
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N1
(95 mole% 15N14N), 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
15NN
CAS番号:
分子量:
29.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141903
PubChem Substance ID:
同位体純度
(95 mole% 15N14N)
アッセイ
98% (CP)
形状
gas
質量シフト
M+1
SMILES記法
N#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1
InChI Key
IJGRMHOSHXDMSA-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
724211-BULK:
724211-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)