物質
polypropylene
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19923-0001
L
8.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials
- Shaped to optimally grind within 1.5ml microcentrifuge tubes
- BAF199230000 includes 1.5ml microcentrifuge tubes of the same shape
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック