Merck
BAF199230000
Bel-Art® Disposable Pestles
polypropylene, With 1.5 mL Tubes, pack of 100 sets
別名:
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
物質
polypropylene
包装
pack of 100 sets
メーカー/製品名
Bel-Art F19923-0000
L
8.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials
  • Shaped to optimally grind within 1.5ml microcentrifuge tubes
  • BAF199230000 includes 1.5ml microcentrifuge tubes of the same shape
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2