物質
brass regulator
インレットCGA
180
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのポータブルレクチャーボトルステーションを使用すれば、レクチャーボトルガスの分配は、今までよりも安全かつ簡単になります。ステーションに入っているプレミアム品質の構成品は、アプリケーションに適合し、完全に組み立てられ、漏れの検査済みなので、すぐに使用できます。
パージバルブ付きのステーションを使用する場合は、ステーションをレクチャーボトル、プロセス、および不活性ガスのソースに接続するだけで準備完了となります。
安全でシンプル:
ステーションの仕様:
1.耐久性のある赤いエナメル仕上げ、卓上または壁への取付け可能のヘビーゲージスチールキャビネット
2.高品質のパネル取付けレギュレーターとパージバルブ
3.レクチャーボトルへのCGA-180リモート接続を備えた316Lステンレス製編組ホース
4.2つのレクチャーボトル用のサポート(1つは使用中、もう1つは予備品)
5.明確にラベル付けされたゲージ、ガス接続、およびバルブ機能
6.キャビネット前面の使用説明ラベル
7.完全に組み立てられ、漏れの検査済みで、すぐに使用可能
パージバルブ付きのステーションを使用する場合は、ステーションをレクチャーボトル、プロセス、および不活性ガスのソースに接続するだけで準備完了となります。
安全でシンプル:
- コンパクトなポータブルシステムでのガスの分配と保管
- レクチャーボトルの直立と安定を保ち、転倒を防止
- 機器損傷と人身事故発生の可能性を低減
- 4つのモデルから用途に合ったものをお選びください
- Online Lecture-Bottle Equipment to Gases Selection Guide(オンラインレクチャー-ボトル備品からガス選択までのガイド)
ステーションの仕様:
1.耐久性のある赤いエナメル仕上げ、卓上または壁への取付け可能のヘビーゲージスチールキャビネット
2.高品質のパネル取付けレギュレーターとパージバルブ
3.レクチャーボトルへのCGA-180リモート接続を備えた316Lステンレス製編組ホース
4.2つのレクチャーボトル用のサポート(1つは使用中、もう1つは予備品)
5.明確にラベル付けされたゲージ、ガス接続、およびバルブ機能
6.キャビネット前面の使用説明ラベル
7.完全に組み立てられ、漏れの検査済みで、すぐに使用可能
For inert and non-corrosive gas applications.
Regulator specifications:
Single stage, panel-mounted brass body with stainless steel pressure diaphragm, brass nozzle, polyurethane seat, nylon seals, self seating type relief valve, 11/2 in. diameter gauges, 3000 psig maximum inlet pressure, 0-80 psig delivery range, brass outlet needle valve with 1/4 in. NPTF connection.
Regulator specifications:
Single stage, panel-mounted brass body with stainless steel pressure diaphragm, brass nozzle, polyurethane seat, nylon seals, self seating type relief valve, 11/2 in. diameter gauges, 3000 psig maximum inlet pressure, 0-80 psig delivery range, brass outlet needle valve with 1/4 in. NPTF connection.
関連事項
For more information on station set-up, see the Lecture Bottle Technical Bulletin
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
推奨
製品番号
詳細
価格
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z562599-1EA | 4061826764046 |