Merck
Z562637
Sigma-Aldrich
アルドリッチ®レクチャーボトルステーション
for general service and storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
インレットCGA
180
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのポータブルレクチャーボトルステーションを使用すれば、レクチャーボトルガスの分配は、今までよりも安全かつ簡単になります。ステーションに入っているプレミアム品質の構成品は、アプリケーションに適合し、完全に組み立てられ、漏れの検査済みなので、すぐに使用できます。
パージバルブ付きのステーションを使用する場合は、ステーションをレクチャーボトル、プロセス、および不活性ガスのソースに接続するだけで準備完了となります。
安全でシンプル:
  • コンパクトなポータブルシステムでのガスの分配と保管
  • レクチャーボトルの直立と安定を保ち、転倒を防止
  • 機器損傷と人身事故発生の可能性を低減
  • 4つのモデルから用途に合ったものをお選びください
  • Online Lecture-Bottle Equipment to Gases Selection Guide(オンラインレクチャー-ボトル備品からガス選択までのガイド)
ステーションの仕様:
1.耐久性のある赤いエナメル仕上げ、卓上または壁への取付け可能のヘビーゲージスチールキャビネット
2.高品質のパネル取付けレギュレーターとパージバルブ
3.レクチャーボトルへのCGA-180リモート接続を備えた316Lステンレス製編組ホース
4.2つのレクチャーボトル用のサポート(1つは使用中、もう1つは予備品)
5.明確にラベル付けされたゲージ、ガス接続、およびバルブ機能
6.キャビネット前面の使用説明ラベル
7.完全に組み立てられ、漏れの検査済みで、すぐに使用可能
This station provides storage capacity for three additional lecture-bottles, tools, and supplies for use with Sigma-Aldrich Lecture-Bottle Stations. Table top or wall-mountable. Hinged cover over storage space keeps supplies clean and secure.
関連事項
For more information on station set-up, see the Lecture Bottle Technical Bulletin
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 20434SNOOP® Liquid Leak Detector, 8 oz. (236 mL) bottleSDS
  • Z104388PTFE sealing tape, W 1/2 in.SDS
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1