Merck
20434
Supelco
SNOOP® 液漏れ検出器
8 oz. (236 mL) bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
持続するバブルアクションが、極小なリークや垂直面に対しても有効です。柔軟なスヌーパーチューブが、届きにくい領域まで伸張します。塩素、脂肪族アミン、アンモニウム化合物は含有していません。染色せずに、ドライクリーニングします。
その他情報
容量(泡)流量計で使用します。ガス供給システムの配管の漏れをチェックするのにも役立ちます。キャピラリーGCシステムの上流で使用するのにはお勧めしません(電子リーク検出器が望ましい)。
法的情報
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
20434:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)