安全性情報
20640-U
Supelco
SNOOP® 液漏れ検出器
1gal. (3.8 L) bottle
別名:
Leak Detection Fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
詳細
Liquid leak detectors are suitable to detect leaks. It is easy to use and inexpensive. When squirted on fitting, a leak becomes visible by the continuous formation of bubbles in the liquid. It is recommended to be used for leakage detection of fittings which have temperature below 100°C.
その他情報
容量(泡)流量計で使用します。ガス供給システムの配管の漏れをチェックするのにも役立ちます。キャピラリーGCシステムの上流で使用するのにはお勧めしません(電子リーク検出器が望ましい)。
法的情報
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
20640-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dean Rood
The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatographers, 201-201 (2007)