Merck
214477
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
グレード
high-purity grade (Davisil Grade 923)
品質水準
形状
fine crystals
メーカー/製品名
Davisil®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
430-530 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
100-200 mesh
75-150 μm
ポアサイズ
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルは、コロイドシリカの剛性3Dネットワークです。シリカゲルはもっぱらZiegler-Natta触媒の中心にある活性チタン(III)の支持材料として使用されます。シリカゲルを使用することで、制御下で断片化を行え、孔径分布が狭くかさ密度が高い均一なポリマー粒子が得られます。シリカゲルは次のように分類されます:
a.アクアゲル-孔が水で充填されています
b.キセロゲル-蒸発プロセスにより孔中の水相が除去されます
c.エアロゲル-超臨界抽出により溶媒が除去されます
アプリケーション
シリカゲルは、MCM-41型メソ多孔性吸着剤の比較に使用されました。
脚注
推奨される用途
グレード923は炭化水素分析に関するASTM D1319規格を満たします。
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214477-BULK:
214477-1KG:4548173931630
214477-VAR:
214477-50G:4548173931654
214477-250G:4548173931647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Megan P Caputo et al.
Brain, behavior, and immunity, 81, 455-469 (2019-07-05)
Neonatal brain development can be disrupted by infection that results in microglial cell activation and neuroinflammation. Studies indicate that polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and their metabolites can resolve inflammation. It is not known if dietary PUFA increases lipid metabolites in
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
関連コンテンツ
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は、低圧で作動するクロマトグラフィー技術の1つで、移動相はポンプの働きにより固定相が充てんされたカラム内を移動します。