Merck
12449
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase 3% Petrocol B, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
物質
stainless steel column
品質水準
認証
ASTM® D2887
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 SUPELCOPORT support
マトリックス活性基
3% Petrocol B phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
12449:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW
Science, 102-108 (1997)
A K Punetha et al.
Journal of chromatographic science, 40(7), 377-382 (2002-08-31)
The estimation of olefinic content in conversion processes such as the etherification of olefins in fluid catalytic cracking (FCC) gasoline is essentially required. Gas chromatography (GC) is the well-established method for the quantitative analysis of olefins in etherification processes. The