Merck
Z273236
Sigma-Aldrich
CITRANOX®酸性洗浄剤
biodegradable
別名:
CITRANOX®酸性洗浄剤、生分解性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
テクニック
protein quantification: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • CITRANOX®酸洗浄剤は、金属酸化物、スケール、塩類および無機残留物を除去する、リンを含まない多目的濃縮洗浄剤です。
  • 残留物を残さず、確実な結果が得られます。
  • 微量金属の分析用に最適化されています。
  • 金属、ガラス、セラミックおよびその他の硬い表面の手動または超音波洗浄のための生分解性溶液です。
  • スケール、ミルクストーン、金属酸化物、脂肪、油、グリース、溶剤、金属錯体を除去します。
法的情報
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z273236-4EA:
Z273236-1EAPW:
Z273236-1EA:4548174010846
Z273236-BULK:
Z273236-4EAPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)