Merck
Z742374
Sigma-Aldrich
CANgas pressure regulator
別名:
Pressure regulator for gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40142201
NACRES:
NA.22
品質水準
詳細
Aluminum pressure regulator with downstream metering valve and inlet pressure gauge with factory-set outlet pressure. Applicable for Messer® CANgas
その他情報
Product is currently only available to our customers in Europe
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)