Merck
769045
Sigma-Aldrich
プロピレン
99.5%, Messer® CANGas
別名:
プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
42.08
Beilstein:
1696878
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.48 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.4 atm ( 37.7 °C)
詳細
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
アッセイ
99.5%
フォーム
gas
自己発火温度
860 °F
expl. lim.
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
SMILES記法
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChI Key
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Propylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that is heavier than air. It is used as feedstock for polypropylene and is a precursor for acetone, isopropanol, acrylonitrile among other organics. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-162.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-108 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)