Merck
611697
Sigma-Aldrich
エタノール-d6
95% in D2O, 99 atom % D
別名:
エチル-d5 アルコール-d, エチルアルコール-d6, ヘキサデューテロエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2OD
CAS番号:
分子量:
52.11
Beilstein:
1699096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
expl. lim.
3.5-15 % (lit.)
濃度
95% in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethanol-d6 may be used as a solvent for the tributylphosphine (PBu3) induced 5-exo cyclization of o-alkynoylphenol to form deuterated aurone.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
611697-BULK:
611697-VAR:
611697:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
重水 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
151882
重水
Ethanol-induced changes in neuronal membrane order. An NMR study.
Hitzemann RJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 859(2), 189-197 (1986)
An Efficient Synthesis of Aurone Derivatives by the Tributylphosphine-catalyzed Regioselective Cyclization of o-Alkynoylphenols.
Saito K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(2), 141-143 (2015)
Johannes B Laurens et al.
Journal of forensic and legal medicine, 58, 155-163 (2018-07-08)
Sterile ante-mortem blood specimens were spiked with ethanol at the South African blood alcohol legal concentration limits of 0.20 g/L and 0.50 g/L and were stored in tubes containing sodium fluoride over a period of twenty-nine weeks under refrigeration (4 °C) and at
プロトコル
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber