アプリケーション
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
769029-1L:
769029-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)