安全性情報
8.20594
Sigma-Aldrich
Furan
(stabilised) for synthesis
別名:
Furan, Furfuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O
CAS番号:
分子量:
68.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-727-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
670 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °C
expl. lim.
2.3-14.3 % (v/v)
mp
-86 °C
転移温度
flash point -36 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[o]1cccc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
規格
Saturation Concentration in Air: 1870 g/m3
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8205940250:
8205949999:
8205940000:
US1820594/1000:
8205941000:
820594-1000:
試験成績書(COA)