蒸気密度
1.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
詳細
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
アッセイ
99.95%
フォーム
gas
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
密度
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-155.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-104 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769037-500ML:
769037-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)