安全性情報
48884
Supelco
ASTM® D3710 Qualitative Calibration Mix
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D3710
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 6 × 1 mL
濃度
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    Butane % (w/w)
    Butylbenzene 3.2 wt. %
    Decane 3.2 % (w/w)
    2,4-Dimethylpentane 5.4 % (w/w)
    Dodecane 3.2 % (w/w)
    Heptane 9.7 % (w/w)
    Hexane 5.4 % (w/w)
    2-Methylbutane 9.7 % (w/w)
    2-Methylpentane 5.4 % (w/w)
    2-Methylpropane 1.5 % (w/w)
    Octane 5.4 % (w/w)
    Pentadecane 2.2 % (w/w)
    Pentane 7.6 % (w/w)
    Propane 1.5 % (w/w)
    Propylbenzene 4.3 % (w/w)
    Tetradecane 2.2 % (w/w)
    Toluene 10.8 % (w/w)
    Tridecane 2.2 % (w/w)
    p-Xylene 13 % (w/w)
    すべて表示 (19)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-99.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-73.3 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48884:4548173909950
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)