安全性情報
44594-U
Supelco
P-I-A-N-O Kit
analytical standard
別名:
Piano Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D6729,D6730,D6733
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
  • Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
  • Aromatics Mix (44587) .1 mL
  • Naphthenes Mix (44588) .1 mL
  • Olefins Mix (44589) .1 mL
  • P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
-57.0 °F
引火点(℃)
-49.45 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)