安全性情報
68281
Supelco
GCシステム性能試験用のアルカンスタンダード混合物
analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each
別名:
ISO 16703およびEN 14039に準拠した(炭素数が偶数の)炭化水素類の定量
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EN 14039
ISO 16703
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.388
密度
0.684 g/mL at 20 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
アプリケーション
アルカンスタンダード混合物は、ガスクロマトグラフィー/質量分析(GC-MS)を用いたヒトおよび動物の体液の代謝的分析において保持インデックス校正標準物質として使用されています。
また、水サンプル中の石油系炭水化物のガスクロマトグラフィー測定に用いるGCシステムのDIN ISO 9377-2:2000法に従う性能試験に使用されています。
アルカン標準物質混合物は、質量分析と組み合わせたガスクロマトグラフィー(GC-MS)を使用した、ヒトおよび脊椎動物の体液の代謝産物分析における保持指標校正標準として使用されています。
適切な装置技術に関する詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、Technical Serviceまでお問い合わせください。
構成
C10~C40のすべての偶数n-アルカン、各50 mg/L、n-ヘプタン溶液
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68281-VAR-F:
68281-1.5ML-F-KC:
68281-2ML-F:4548174003978
68281-BULK-F:
68281-10ML-F:4548174003961
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Challenges in the determination of petroleum hydrocarbons in water by gas chromatography (hydrocarbon index)
Drozdova.S, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 113, 527-536 (2013)
Katie C Hootman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(21), E4233-E4240 (2017-05-10)
Metabolomic markers associated with incident central adiposity gain were investigated in young adults. In a 9-mo prospective study of university freshmen (
Metabolic profiling of body fluids and multivariate data analysis
Trezzi P-J, et al.
MethodsX, 4, 95-103 (2017)
Peter H Barry et al.
Scientific data, 6(1), 284-284 (2019-11-27)
In 2017, fluid and gas samples were collected across the Costa Rican Arc. He and Ne isotopes, C isotopes as well as total organic and inorganic carbon concentrations were measured. The samples (n = 24) from 2017 are accompanied by (n = 17) samples
Lisa Krämer et al.
Metabolites, 8(1) (2018-02-15)
Currently, changes in metabolic fluxes following consumption of stable isotope-enriched foods are usually limited to the analysis of postprandial kinetics of glucose. Kinetic information on a larger diversity of metabolites is often lacking, mainly due to the marginal percentage of