安全性情報
47304
Supelco
Programmed Test Mix
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 2 mL
濃度
in dichloromethane (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
このテストミックスは、Grob (Grob, et al.,J. Chromatogr. 156 (1978) p. 1)が開発した包括的なミックスに基づいています。これは、多くの検体タイプに対するカラムの親和性を測定するためにも使用できます。
  • ノルマルアルカン(デカンおよびウンデカン)はカラムの効率を測定します。
  • 脂肪酸メチルエステル(デカン酸メチル、ラウリン酸メチル、およびウンデンカン酸メチル)はカラムの効率を測定します。
  • アルコール(1-オクタノール)およびジオール(2,3-ブタネジオール)は、水素結合部位(露出したシラノール)の存在を測定します。
  • アルデヒド(ノナアナル)は、水素結合以外の方法で飽和アルデヒド吸着を測定します。
  • アミン(ジシクロヘキシルアミン)は、不可逆的な吸着を測定します。
  • 1対の酸/塩基(2,6-ジメチルフェノール/2,6-ジメチルアニリン)で酸/塩基表面特性を測定します。
  • 1対の酸/塩基(2-エチルヘキサン酸/ジシクロヘキシルアミン)で酸/塩基表面特性を測定します。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2,3-Butanediol 530 μg/mL
    Decane 280 μg/mL
    Dicyclohexylamine 310 μg/mL
    2,6-Dimethylaniline 320 μg/mL
    2,6-Dimethylphenol 320 μg/mL
    2-Ethylhexanoic acid 380 μg/mL
    Methyl decanoate 420 μg/mL
    Methyl laurate 410 μg/mL
    Methyl undecanoate 420 μg/mL
    Nonanal 400 μg/mL
    1-Octanol 360 μg/mL
    Undecane 290 μg/mL
    すべて表示 (12)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47304:4548173909721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)