安全性情報
86501
Supelco
Test mixture 2 for apolar capillary columns according to Grob
suitable for GC, ready-to-use
別名:
Grob Test Mix for Non-Polar Columns for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
mixture of D(−)-2,3-butanediol, decane, dicyclohexylamine, 2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethylphenol, 2-ethylcaproic acid, methyl decanoate, methyl laurate, methyl undecanoate, 1-octanol and dodecane in hexane and methylene chloride
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Mixture for a comprehensive, standardized quality test for apolar glass capillary columns
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86501-100ML:
86501-VAR:
86501-1ML:
86501-10X1ML:
86501-BULK:
86501-1ML-KC:
86501-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Journal of Chromatography A, 219, 13-13 (1981)
K. Grob, jr. et al.
Journal of Chromatography A, 156, 1-1 (1978)