安全性情報
04070
Supelco
アルカン標準溶液C8-C20
analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
屈折率
n20/D 1.375
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルカン標準溶液C8-C20は、ガスクロマトグラフィーと質量分析の組合せを用いたエッセンシャルオイル中に併存するアルカン同定のための保持指標の測定において標準品として使用されています。
ガスクロマトグラフィー質量分析(GC/MS)を用いた蜂蜜試料中の揮発性成分の同定における線形保持指数(LRI)測定の分析標準として、アルカン標準溶液C8-C20を使用できます。
構成
各約40 mg/LのC8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C17、C18、C19、C20をヘキサンに含有しています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04070-5ML:4548173340739
04070-BULK:
04070-1ML:4548173340722
04070-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Programmed Test Mix certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
Supelco
47304
Programmed Test Mix
Jiaojiao Zheng et al.
Marine drugs, 10(12), 2634-2647 (2013-01-25)
Gloiopeltis tenax (G. tenax) is widely distributed along the Chinese coastal areas and is commonly used in the treatment of diarrhea and colitis. This study aimed at investigating the bioactivities of the volatile constituents in G. tenax. We extracted the
Zebin Jiang et al.
PloS one, 8(11), e80413-e80413 (2013-12-07)
The present study was designated to evaluate the antioxidant, antibacterial and antischistosomal activities of Grateloupia livida (GL) extracts in vitro. A GL Ethanol extract (EE) was separated into petroleum ether (PE), ethyl acetate (EA), n-butyl alcohol (BuOH) and aqueous (AQ)
Identification of honey volatile components by solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)
Wolski T, et al.
Journal of Apicultural Science, 50(2), 115-126 (2006)
Kyung-Mi Chang et al.
Preventive nutrition and food science, 17(3), 234-238 (2012-09-01)
The volatile aroma constituents of Chrysanthemum zawadskii var. latilobum K. were separated by hydro distillation extraction (HDE) method using a Clevenger-type apparatus, and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). The yield of C. zawadskii var. latilobum K. flower essential oil
Comparative analysis of essential oils from eight herbal medicines with pungent flavor and cool nature by GC?MS and chemometric resolution methods
Zhao C, et al.
Journal of Separation Science, 32(4), 660- 670 (2009)