安全性情報
48873
Supelco
ASTM® D2887リファレンスガスオイル
pkg of 6 × 1 mL
別名:
RGO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D2887,D2887,D7169
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 6 × 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM ® D2887リファレンスガスオイルは、ディーゼル燃料やガソリンなどの石油留分の沸点範囲をガスクロマトグラフィー法(GC)で測定するためのスタンダード(標準物質)として使用されます。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48873:4548173942650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Speight.GJ
Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry (2005)
Song C
Chemistry of Diesel Fuels (2000)